Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vandrensningssystem
Artikelnummer. 15299325 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
Barnstead GenPure xCAD Plus (bænkversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus (vægversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (bænkversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (vægversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, bænkmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, vægmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV, bænkmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV, vægmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, bænkmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, vægmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, bænkmonteret dispenser
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, vægmonteret dispenser
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15299325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, vægmonteret dispenser Hver
15259325 Barnstead GenPure xCAD Plus (vægversion) Hver
15249325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, bænkmonteret dispenser Hver
15279325 Barnstead GenPure xCAD Plus UF (vægversion) Hver
15289325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, vægmonteret dispenser Hver
15209335 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC, vægmonteret dispenser Hver
15209325 Barnstead GenPure xCAD Plus (bænkversion) Hver
15219325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV, bænkmonteret dispenser Hver
15269325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV, vægmonteret dispenser Hver
15239325 Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, bænkmonteret dispenser Hver
15229325 Barnstead GenPure xCAD Plus UF (bænkversion) Hver
15119116 Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF, bænkmonteret dispenser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15299325 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50136171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93630.00 DKK
    91769.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 1860.19 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dispenser Type 1 ultrarent vand fra op til tre dispensere samtidigt ved hjælp af dette vandrensningssystem.
Få fleksibilitet i laboratoriet med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vandrensningssystem. Dens avancerede teknologier giver mulighed for samtidig dispensering fra op til tre fjernbetjente dispensere for nem brug i delte laboratoriemiljøer. Dette laboratorievandsystem kommer med lækagedetektion, elektronisk dispensering til fuldautomatisk volumenkontrol og fodervandsovervågning, der advarer brugerne om udsving i fodervandskvaliteten. Alle forbrugsstoffer, der er nødvendige til opstart, følger med systemet, hvilket giver mulighed for enkel bestilling og opsætning.
Alle GenPure systemer overstiger internationale standarder ASTM Type I, ISO 3696 klasse 1, ASTM D1193 og CLSI-CLRW.
xCAD (udvidet kontrol og dispenser):
  • Systemet giver mere fleksibilitet til dispensering af ultrarent vand med en aktionsradius på 32″ (80 cm).
  • Ergonomisk dispenserarm giver præcis volumendosering ved et tryk på en knap.
  • Fleksibel dispenser tilbyder positioner inklusive drejet, højdejusteret eller forlænget mod dit fartøj.
  • One-of-a-kind design giver adgang til alle systemkontroller lige ved hånden.
Dispenser samtidigt fra op til tre dispensere:
  • Hvert system leveres med en enkelt xCAD Plus fjernbetjent dispenser.
  • For øget fleksibilitet, tilføje en eller to flere xCAD Plus dispensere.
Integreret fødevandsovervågning:
  • Yderligere måleceller overvåger fødevandets ledningsevne.
  • Hvis kvaliteten af fødevandet falder til under den indstillede værdi, vil der straks blive vist en fejlmeddelelse.
Online TOC-måling med UV-intensitetsovervågning (kun tilgængelig på systemer med valgfri TOC):
  • TOC-overvågning i realtid giver kontinuerlig måling af organiske stoffer, der er til stede i vandet.
  • Kontinuerlig overvågning af UV-intensitet fjerner risikoen for falske TOC-værdier på grund af nedsat UV-intensitet.
  • Fejlmeddelelse advarer brugeren, når UV-lampens intensitet ikke længere er tilstrækkelig til nøjagtige TOC-målinger.
UV-fotooxidation 185/254 nm:
  • Højtydende UV-samling reducerer pålideligt indholdet af mikroorganismer og deres metabolitter.
  • UV-oxidation reducerer også organiske forbindelser i vandet til ultralave niveauer.
Lækagedetektion:
  • Der vises en fejlmeddelelse, når interne lækager detekteres.
Klar til brug:
  • Fodervandspressostat, vægbeslag, UV-lampe, ultraren patron, sterilfilter, alle er inkluderet i ét varenummer.
Måling af ledningsevne/resistivitet:
  • Ledningsevneceller kalibreres omhyggeligt før hver måling via indbygget referencemodstand med cellekonstanter på 0,01 cm -1 .
  • Temperaturmålinger foretages af en platin chipsensor med± 0,1 C °nøjagtighed.
Hurtig tilslutning af patronudskiftning:
  • Aquastop-hurtigforbindelseskapacitet muliggør udskiftning af patron på få sekunder, selv midt i driften.
Præcis dosering:
  • Elektronisk dosering giver fuldautomatisk volumenregulering på 0,01-65 L med< 2% nøjagtighed.
GLP-kompatibel dokumentation:
  • Realtidsur og kodebeskyttet operativsystem forhindrer uautoriserede ændringer af systemindstillinger.
  • RS-232 interface med justerbart sende-interval tilbyder sikker dataoverførsel af alle målte data, fejl, dato og klokkeslæt til en pc-computer eller logprinter.
  • Digital mikroprocessorstyring overvåger og gemmer automatisk fejl fra de sidste fire uger.
  • USP-kompatibel ledningsevnemåling med temperaturkompensation kan slås til eller fra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ledningsevne 0.055µS/cm
Oversigt Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, vægmonteret dispenser
Bakterieindhold <0,01 CFU/ml
Fødevandstilslutning 3/4 tommer
Fodervandsovervågning Integration
Flowhastighed Op til 2 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Fjernbetjent dispenser Ja
Resistivitet 18,2 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Ja
Total organisk kulstof 1 til 5 ppb
Model- Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC, vægmonteret dispenser
Driftstryk 0,1 til 6 bar
Partikler> 0,2µM/ml <1
Strømforbrug 0.1 kW
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 35 °C
Bredde (engelsk) 14,6''
Bredde (metrisk) 372 mm
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 615 mm
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 330 mm
Elektriske krav 90/240 V 50/60 Hz
Spænding 90/240 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Vandrensningssystem
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.