Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vandrensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få fleksibilitet i laboratoriet med Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Vandrensningssystem. Dens avancerede teknologier giver mulighed for samtidig dispensering fra op til tre fjernbetjente dispensere for nem brug i delte laboratoriemiljøer. Dette laboratorievandsystem kommer med lækagedetektion, elektronisk dispensering til fuldautomatisk volumenkontrol og fodervandsovervågning, der advarer brugerne om udsving i fodervandskvaliteten. Alle forbrugsstoffer, der er nødvendige til opstart, følger med systemet, hvilket giver mulighed for enkel bestilling og opsætning.
xCAD (udvidet kontrol og dispenser):
- Systemet giver mere fleksibilitet til dispensering af ultrarent vand med en aktionsradius på 32″ (80 cm).
- Ergonomisk dispenserarm giver præcis volumendosering ved et tryk på en knap.
- Fleksibel dispenser tilbyder positioner inklusive drejet, højdejusteret eller forlænget mod dit fartøj.
- One-of-a-kind design giver adgang til alle systemkontroller lige ved hånden.
Dispenser samtidigt fra op til tre dispensere:
- Hvert system leveres med en enkelt xCAD Plus fjernbetjent dispenser.
- For øget fleksibilitet, tilføje en eller to flere xCAD Plus dispensere.
Integreret fødevandsovervågning:
- Yderligere måleceller overvåger fødevandets ledningsevne.
- Hvis kvaliteten af fødevandet falder til under den indstillede værdi, vil der straks blive vist en fejlmeddelelse.
Online TOC-måling med UV-intensitetsovervågning (kun tilgængelig på systemer med valgfri TOC):
- TOC-overvågning i realtid giver kontinuerlig måling af organiske stoffer, der er til stede i vandet.
- Kontinuerlig overvågning af UV-intensitet fjerner risikoen for falske TOC-værdier på grund af nedsat UV-intensitet.
- Fejlmeddelelse advarer brugeren, når UV-lampens intensitet ikke længere er tilstrækkelig til nøjagtige TOC-målinger.
UV-fotooxidation 185/254 nm:
- Højtydende UV-samling reducerer pålideligt indholdet af mikroorganismer og deres metabolitter.
- UV-oxidation reducerer også organiske forbindelser i vandet til ultralave niveauer.
Lækagedetektion:
- Der vises en fejlmeddelelse, når interne lækager detekteres.
Klar til brug:
- Fodervandspressostat, vægbeslag, UV-lampe, ultraren patron, sterilfilter, alle er inkluderet i ét varenummer.
Måling af ledningsevne/resistivitet:
- Ledningsevneceller kalibreres omhyggeligt før hver måling via indbygget referencemodstand med cellekonstanter på 0,01 cm -1 .
- Temperaturmålinger foretages af en platin chipsensor med± 0,1 C °nøjagtighed.
Hurtig tilslutning af patronudskiftning:
- Aquastop-hurtigforbindelseskapacitet muliggør udskiftning af patron på få sekunder, selv midt i driften.
Præcis dosering:
- Elektronisk dosering giver fuldautomatisk volumenregulering på 0,01-65 L med< 2% nøjagtighed.
GLP-kompatibel dokumentation:
- Realtidsur og kodebeskyttet operativsystem forhindrer uautoriserede ændringer af systemindstillinger.
- RS-232 interface med justerbart sende-interval tilbyder sikker dataoverførsel af alle målte data, fejl, dato og klokkeslæt til en pc-computer eller logprinter.
- Digital mikroprocessorstyring overvåger og gemmer automatisk fejl fra de sidste fire uger.
- USP-kompatibel ledningsevnemåling med temperaturkompensation kan slås til eller fra.
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | 0.055µS/cm |
| Oversigt | Barnstead GenPure xCAD Plus UV, vægmonteret dispenser |
| Bakterieindhold | <0,01 CFU/ml |
| Fødevandstilslutning | 3/4 tommer |
| Fodervandsovervågning | Integration |
| Flowhastighed | Op til 2 l/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 |
| Fjernbetjent dispenser | Ja |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm ved 25 °C |
| TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning | Ja |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.