Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro-vandrensningssystem
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Producer type 1 ultrarent vand, mens du sparer plads med den kompakte og fleksible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro-vandrensningssystem. Dette system er velegnet til de mest krævende laboratorieapplikationer og leverer 18,2 megaohm-cm vand med ensartet kvalitet. Få fleksibilitet med dispenseren, der når op til 24 tommer. (60 cm) fra enheden. Den kan bruges på en laboratoriebænk eller på en væg. Integreret overvågning af fødevandet hjælper med at maksimere patronens levetid. Skift nemt patroner på få sekunder med Aquastop-hurtigkoblinger.
Dispensering til en række forskellige opgaver
- Ny fleksibel dispenser tilbyder en radius på 24 tommer (60 cm) fra systemet til påfyldning af større beholdere eller glasvask
Lækagedetektion
- Interne lækager kan detekteres, og der vises en fejl
Integreret fødevandsovervågning
- En ekstra målecelle overvåger fødevandets ledningsevne. Enhver overskridelse af grænseværdien vises straks for at maksimere patronens levetid.
Online TOC-måling med UV-intensitetsovervågning
- TOC-overvågning i realtid til kontinuerlig måling af organiske stoffer i vandet
- Kontinuerlig overvågning af UV-intensitet fjerner risikoen for falske TOC-værdier på grund af nedsat UV-intensitet
- Fejlmeddelelse advarer brugeren, når UV-lampens intensitet ikke længere er tilstrækkelig til nøjagtige TOC-målinger
UV-foto-oxidation 185/254 nm
- Højtydende UV-enhed reducerer pålideligt indholdet af mikroorganismer og deres metabolitter
- UV-oxidation reducerer også organiske forbindelser i vandet til ultralave niveauer
Brugsklar
- Trykafbryder til fødevand, vægbeslag, UV-lampe, ultrarent patron, sterilt filter, alt inkluderet i ét varenummer
- Standard for lækagedetektion og advarer brugeren om lækager
Måling af ledningsevne/resistivitet
- Ledningsevneceller kalibreres omhyggeligt før hver måling via indbygget referencemodstand med cellekonstanter på 0,01 cm-1
- Temperaturmålinger foretages af en platin chipsensor med±0,1°C nøjagtighed
Hurtig tilslutning af patronudskiftning
- Aquastop-hurtigforbindelseskapacitet muliggør udskiftning af patron på få sekunder, selv midt i driften
Præcis dosering
- POM-aftapningsventil med høj præcision til dispensering med sterilt filter
- Elektronisk dosering til fuldautomatisk volumenkontrol på 0,01-65,0 l med < 2 % nøjagtighed
GLP-kompatibel dokumentation
- Realtidsur og kodebeskyttet operativsystem forhindrer uautoriserede ændringer af systemindstillinger
- RS-232-grænseflade med justerbart sendeinterval til sikker dataoverførsel af alle målte data, fejl, dato og klokkeslæt til en pc-computer eller en logprinter
- Digital mikroprocessorstyring overvåger og gemmer automatisk fejl fra de sidste fire uger
- USP-kompatibel ledningsevnemåling med temperaturkompensation kan slås til eller fra
Vipbare kontrolpaneler for nem visning
- Ergonomisk designet controller, der kan vippes for brugervenlighed og bedre udsyn
- Oplyst fire-linjers alfanumerisk display
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | 0.055µS/cm |
| Bakterieindhold | <0.1 CFU/mL |
| Endotoksin koncentration | <0.001 EU/mL |
| Fødevandstilslutning | 3/4 in. NPT |
| Fodervandsovervågning | Integrated |
| Flowhastighed | Up to 2 L/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 |
| Resistivitet | 18.2 Mohm.cm |
| TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning | Yes |
| Total organisk kulstof | 5 to 10 ppb |
| Vis mere |