Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tilbehør og forbrugsstoffer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Ekstern boosterpumpe
Opstartssæt
Patronsæt
Tomme patroner
Udskiftning af ultraviolet lampe
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
Tilpas dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tilbehør og forbrugsstoffer, der passer bedst til din applikation. Patronsæt inkluderer forfilter, ultraren blandet sengpatron og Easypure høj renhed/lav TOC patron. Andre forbrugsvarer omfatter 0,2 mikron slutfilter, ultraviolet lampe, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoirdæksel, omvendt osmosemembran og sæt med tre tomme patroner til rengøring.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Patronsæt |
| Til brug med (udstyr) | Barnstead Easypure RoDi |
| Type | Cartidge Kit |