Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tilbehør og forbrugsstoffer
Artikelnummer. 10378343 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
Ekstern boosterpumpe
Opstartssæt
Patronsæt
Tomme patroner
Udskiftning af ultraviolet lampe
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10378343
Brand: Thermo Scientific™ AY1332X1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilpas dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tilbehør og forbrugsstoffer, der passer bedst til din applikation.
Tilpas dit vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tilbehør og forbrugsstoffer, der passer bedst til din applikation. Patronsæt inkluderer forfilter, ultraren blandet sengpatron og Easypure høj renhed/lav TOC patron. Andre forbrugsvarer omfatter 0,2 mikron slutfilter, ultraviolet lampe, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoirdæksel, omvendt osmosemembran og sæt med tre tomme patroner til rengøring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Ekstern boosterpumpe
Til brug med (udstyr) Barnstead Easypure RoDi
Type External Booster Pump