Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Vandrensningssystemer
Artikelnummer. p-4531523 Shop alle Thermo Scientific produkter
Moduler:
3
4
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12331278
Brand: Thermo Scientific™ D463233
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstil type 1 ultrarent vand med lave driftsomkostninger ved hjælp af Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Vandrensningssystem.
Fremstil type 1 ultrarent vand med lave driftsomkostninger ved hjælp af Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Vandrensningssystemer. Vælg mellem et system med tre eller fire moduler. Få længere patronlevetid og drag fordel af lavere driftsomkostninger med store patroner. Dette system er ideelt til AA, GS, bufferforberedelser eller som renset fødevandskilde til analyseinstrumenter eller laboratorievaskere. Den er nem at bruge og nem at vedligeholde.
AquaPro™ digital online analytisk måleplatform med:
  • Stort farvegrafisk display
  • Temperaturudlæsning
  • Temperaturkompensation
  • Kalibrerbar
Funktioner:
  • Systemet opnår resistiviteter op til 18,2 MΩ -cm og TOC-niveauer under 10ppb.
  • Virgin polypropylen vandveje forhindrer genkontaminering.
  • Recirkulationspumpe recirkulerer kontinuerligt vand gennem hele systemet for at opretholde vandets renhed og reducere mængden af spildevand, der kræves til opskylning.
  • Systemet kan monteres på væggen og er fuldstændigt samlet for nem installation.
  • Kvart-drejnings hurtigudløsningsbeholdere giver mulighed for nem udskiftning af patron.
  • 0,2 μm absolut slutfilter fjerner bakterier og partikler, der kan ændre dine resultater.
  • Digital resistivitetsmåler er automatisk temperaturkompenseret til 25 C, °hvilket forhindrer fluktuerende aflæsninger på grund af temperaturændringer.
Bestillingsoplysninger:
Valgfrit tilbehør omfatter fjerndispenser (D8952), lavtrykspumpebeskytter (D2706) og lavvandspumpebeskytter (D0603, D0606). Disse produkter samt udskiftningspatroner og forbrugsvarer er tilgængelige separat. Kontakt din salgsrepræsentant for detaljer.
Inkluderer:
Vægbeslag
Kræver
O-ringe inkluderet med patronpakke (sælges separat)
Anbefalet til:
AA, GS, bufferforberedelser, fødevand til analyseinstrumenter eller laboratorievaskere
Bemærk:
Hvis der tilføres E-Pure fra et lagerreservoir, anbefales Low Water Pump Protector for at beskytte pumpen mod beskadigelse, hvis reservoirets vandstand falder til under systemkravene. Bestil separat (D0603 til 120V, D0606 til 240V).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, CSA
Ledningsevne 0,055 μS/cm
Bakterieindhold <1 CFU/ml
Fodervandsovervågning Nej
Fødevandskilde Tryk på eller Forbehandlet
Flowhastighed Op til 2,5 l/min.
Produkt Vandtype Type 1
Fjernbetjent dispenser Ekstraudstyr
Resistivitet 18,2 Mohm.cm ved 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsovervågning Nej
Total organisk kulstof <10 ppb
Type Vandrensningssystem
Fødevandstryk 100 psig (6,9 bar)
Moduler 3
Partikler> 0,2µM/ml <1μ M/ml
Dimensioner (L x B x H) 7,5 x 31,5 x 28 tommer. (19 x 80,0 x 71,1 cm)
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (metrisk) 19 cm
Bredde (engelsk) 31,5 tommer
Bredde (metrisk) 80.0 cm
Højde (engelsk) 28 tommer
Højde (metrisk) 71.1 cm
Spænding 240 V