Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Valgfrit tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Optimer dit ultrarent vandrensningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Valgfrit tilbehør. Øg fleksibiliteten i dit laboratorium med fjerndispenseren, som leverer vand op til 8' (2,4 m) fra systemet og leveres med et monteringsbeslag. Få beskyttelse med lavtrykspumpebeskytteren, som advarer E-Pure om en utilstrækkelig fødevandstilstand i en tryksat fødeledning. Pumpebeskytteren til lavt vandstand advarer systemet om en utilstrækkelig fødevandstilstand, når den tilføres fra et reservoir.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Barnstead E-Pure |
| Type | Fjernbetjent dispenser |
| Spænding | 0/1 V |