Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt
Artikelnummer. p-4531451 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
E-Pure Ultrapure Vandrensningssystem, rensepatron
Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 3-holder; Forbehandlet foder
Patronsæt til E-Pure 4-holder, Tap feed, Økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder, økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Tryk på feed
Fødevandskilde:
Forbehandlet
Forbehandlet foder
N/A
Tryk på
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 12341278
Brand: Thermo Scientific™ D5022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk
Fødevandskilde Forbehandlet foder
Til brug med (udstyr) Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk fri
Type Patronsæt