Description
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
Spécification
Spécification
| Oversigt | Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk |
| Fødevandskilde | Forbehandlet foder |
| Til brug med (udstyr) | E-Pure 3-holder, økologisk fri |
| Type | Patronsæt |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?