Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
E-Pure Ultrapure Vandrensningssystem, rensepatron
Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 3-holder; Forbehandlet foder
Patronsæt til E-Pure 4-holder, Tap feed, Økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder, økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Tryk på feed
Fødevandskilde:
Forbehandlet
Forbehandlet foder
N/A
Tryk på
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Beskrivelse
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
For Nanopure , E-pure Vandsystemer
Tekniske data
Tekniske data
| Fødevandskilde | N/A |
| Til brug med (udstyr) | E-Pure Ultrapure Vandrensningssystem, rensepatron |
| Type | Rensepatron |