Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt
Artikelnummer. 11796259 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
E-Pure Ultrapure Vandrensningssystem, rensepatron
Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 3-holder; Forbehandlet foder
Patronsæt til E-Pure 4-holder, Tap feed, Økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder, økologisk fri
Patronsæt til E-Pure 4-holder; Tryk på feed
Fødevandskilde:
Forbehandlet
Forbehandlet foder
N/A
Tryk på
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Fødevandskilde unitSize
11796259 Patronsæt til E-Pure 4-holder, Tap feed, Økologisk fri Tryk på Hver
12341278 Patronsæt til E-Pure 3-holder, Forbehandlet foder, Økologisk fri Forbehandlet foder Hver
11476348 Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder Forbehandlet Hver
10277244 Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder, økologisk fri Forbehandlet Hver
11786259 Patronsæt til E-Pure 4-holder; Tryk på feed Tryk på Hver
10086614 Patronsæt til E-Pure 3-holder; Forbehandlet foder Forbehandlet foder Hver
11796289 E-Pure Ultrapure Vandrensningssystem, rensepatron N/A Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11796259 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D5023
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Patronsæt til E-Pure 4-holder, Tap feed, Økologisk fri
Fødevandskilde Tryk på
Til brug med (udstyr) Patronsæt til E-Pure 4-holder, Tap feed, Økologisk fri
Type Patronsæt