Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt
Artikelnummer. 11476348 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
E-Pure 3-holder
E-Pure 3-holder, økologisk fri
E-Pure 4-holder
E-Pure 4-holder, økologisk fri
E-Pure Ultrapure Water Rensesystem
Fødevandskilde:
Forbehandlet
Forbehandlet foder
Ikke relevant
Tryk på
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Fødevandskilde Pakningsstørrelse
11476348 E-Pure 4-holder Forbehandlet Hver
12341278 E-Pure 3-holder, økologisk fri Forbehandlet foder Hver
10277244 E-Pure 4-holder, økologisk fri Forbehandlet Hver
11796259 E-Pure 4-holder, økologisk fri Tryk på Hver
11786259 E-Pure 4-holder Tryk på Hver
10086614 E-Pure 3-holder Forbehandlet foder Hver
11796289 E-Pure Ultrapure Water Rensesystem Ikke relevant Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11476348 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. D50227
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
Udskift slidte, forældede og ellers ineffektive patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsæt. Disse patronsæt er klassificeret baseret på typen af anvendt fodervand; vælg det passende sæt i henhold til dit fodervand og behov for organisk frit vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Patronsæt til E-Pure 4-holder; Forbehandlet foder
Fødevandskilde Forbehandlet
Til brug med (udstyr) E-Pure 4-holder
Type Patronsæt