Få mere at vide
Thermo Scientific™ Barnstead™ Patronsæt
Artikelnummer. 10256704 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Nanopure II og ældre Nanopure system
Nanopure Infinity systemer
Nanopure Quad-stil system
Fødevandskilde:
Deioniseret, Tap
Forbehandlet
Omvendt osmose, destilleret
Tryk på
Tryk på eller Forbehandlet
Model-:
D3804
D3805
D4801
D4802
D50254
D50255
D50256
D50257
D5026
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10256704
Brand: Thermo Scientific™ D50254
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg fra en række af Thermo Scientific™ Barnstead™ Patronsæt til udvalgte Thermo Scientific™ Barnstead™ vandsystemer, baseret på din applikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fødevandskilde Deioniseret, Tap
Til brug med (applikation) Vandrensningspatron
Til brug med (udstyr) Nanopure Infinity systemer
Inkluderer One 09-050-226 Tap/DI foderforbehandling, 09-050-246 Organicfree patron, to 09-050-247 Ultrapure™ patroner og to 09-050-279 Remote Dispenser 0,2 m μfiltre
Model- D50254
Type Patronsæt