missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Barlerin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473896
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473896 25 mg -
16451498 5 mg 5mg
16439088 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0758

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) is an iridoid glucoside isolated from the leaves of Lamiophlomis rotata Kudo, a Chinese folk medicinal plant in Xi-zang. Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) could inhibt NF-κB.

Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) is an iridoid glucoside isolated from the leaves of Lamiophlomis rotata Kudo, a Chinese folk medicinal plant in Xi-zang. Barlerin (8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester) could inhibt NF-κB.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Barlerin
CAS 57420-46-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H28O12
Mængde 25 mg
Synonym 8-O-Acetyl shanzhiside methyl ester
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (223.01 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@](O[C@@H]1CO)([H])O[C@H]2[C@@]([C@@]3(C)OC(C)=O)([H])[C@@]([C@H](O)C3)([H])C(C(OC)=O)=CO2
Molekylvægt (g/mol) 448.42
Formel vægt 448.42
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.