Få mere at vide
Bariumhydroxidemonohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bariumhydroxidemonohydrate |
| CAS | 22326-55-2 |
| Mængde | 10 g |
| Molekylær formel | H2O2Ba.H2O |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2 |
| SMIL | O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
| IUPAC navn | barium(2+);dihydroxide;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.35 |
| Formel vægt | 189.9213 |