Få mere at vide
Bariumzirconiumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Bariumzirconiumoxid er involveret i fremstillingen af dets nanopulver, som finder anvendelse i tykke films gassensorydeevne, især med ammoniakgas. Kobber(II)oxiddoping med yttriumdoteret bariumzirconat bruges som elektrolyt i fastoxidbrændselscelle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium zirconium oxide |
| Smeltepunkt | 2500°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 276.53 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Off-white powder |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Barium zirconium oxide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Barium zirconate