Få mere at vide
Bariumzirconiumoxid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371559
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371559 250 g 250g
11361559 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11371559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014028.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Bariumzirconiumoxid er involveret i fremstillingen af dets nanopulver, som finder anvendelse i tykke films gassensorydeevne, især med ammoniakgas. Kobber(II)oxiddoping med yttriumdoteret bariumzirconat bruges som elektrolyt i fastoxidbrændselscelle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12009-21-1
Molekylær formel BaO3Zr
Molekylvægt (g/mol) 276.548
MDL nummer MFCD00014189
InChI nøgle DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
PubChem CID 16212444
IUPAC navn barium(2+);dioxido(oxo)zirconium
SMIL [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium zirconium oxide
Smeltepunkt 2500°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 276.53
Lugt Odorless
Udseende Off-white powder
Tæthed 5.52 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium zirconium oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium zirconate