Få mere at vide
Barium titaniumoxid, Puratronic™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048476
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
5g
Artikelnummer. 11300869
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010652.88
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620°C
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 2.5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Merck Index 14,1000
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 5.85g/mL