Få mere at vide
Bariumtitaniumoxid, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 15405965
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15405965 25 g 25g
11300869 2.5 g 2.5g
11320869 5 g 5g
11310869 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15405965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010652.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.85 g/mL
Merck Index 14,1000
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99.99%
Grad Puratronic