Få mere at vide
Barium titanium oxide, high surface area
Artikelnummer. 11358768
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358768 25 g 25g
11368768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041633.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Bariumtitaniumoxid er en dielektrisk keramik, der er meget udbredt i flerlags keramiske kondensatorer (MLCC'er), indlejrede afkoblingskondensatorer (EDC) og keramiske filtre. Det er en piezoelektrisk og ferroelektrisk komponent, der bruges i mikrofoner og transducere. Det er også nyttigt til termistorer og selvregulerende elektriske varmesystemer. Det er dopet med små mængder metaller som scandium, yttrium, neodym, samarium for at blive en halvleder. Det bruges i nogle typer ukølede sensorer til termiske kameraer og i elektriske køretøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620°C
Navn note High surface area
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1000
Opløselighedsinformation Slightly soluble in dilute mineral acids. Soluble in concentrated hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 233.19
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Tæthed 5.85 g/mL