Få mere at vide
Barium titanium oxide, 99%
Artikelnummer. p-7048982
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11331719
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012348.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ferroelektrisk keramik, enkeltkrystaller, lagerenheder, dielektriske forstærkere
Barium titaniumoxid er en dielektrisk keramik, der bruges til kondensatorer. Det er et piezoelektrisk materiale til mikrofoner og andre transducere. Finder applikationer i ikke-lineær optik og fotorefraktive applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1000
Opløselighedsinformation Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 5.85 g/mL