Få mere at vide
Bariumtitaniumoxid, 99%
Artikelnummer. 11351719
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351719 500 g 500g
11331719 50 g 50g
11341719 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012348.36
 Begrænset vare
På lager
Ferroelektriske keramikker, enkeltkrystaller, lagringsenheder, dielektriske forstærkere | CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233,19 g/mol
Barium titaniumoxid er en dielektrisk keramik, der bruges til kondensatorer. Det er et piezoelektrisk materiale til mikrofoner og andre transducere. Finder applikationer i ikke-lineær optik og fotorefraktive applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1000
Opløselighedsinformation Uopløselige i vand, alkalier; Let opløselig i fortyndede syrer; Opløselig i koncentrerede syrer
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Tæthed 5.85 g/mL