Få mere at vide
Barium titanium oxide, 99%
Artikelnummer. 11331719
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331719 50 g 50g
11351719 500 g 500g
11341719 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012348.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ferroelektrisk keramik, enkeltkrystaller, lagerenheder, dielektriske forstærkere
Barium titaniumoxid er en dielektrisk keramik, der bruges til kondensatorer. Det er et piezoelektrisk materiale til mikrofoner og andre transducere. Finder applikationer i ikke-lineær optik og fotorefraktive applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620°C
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1000
Opløselighedsinformation Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 5.85 g/mL