Få mere at vide
Bariumtitanoxid, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059656
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15492137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045083.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620°C
Fysisk form Pieces
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1000
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99.95%