Få mere at vide
Barium titanium oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7080441
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11399219
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088266.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til vakuumaflejring
Bariumtitaniumoxid bruges til vakuumaflejring. Det bruges også i elektronisk keramik, PTC termistor, konfigurationen af kondensatorerne og som råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanium oxide
Smeltepunkt 1620°C
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1000
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 233.19
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Tæthed 5.85 g/mL