Få mere at vide
Bariumtitanoxid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Bariumtitaniumoxid bruges til vakuumaflejring. Det bruges også i elektronisk keramik, PTC termistor, konfigurationen af kondensatorerne og som råmateriale og mellemprodukt i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium titanium oxide |
| Smeltepunkt | 1620 °C |
| Fysisk form | Brikker |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5.85 g/mL |
| Merck Index | 14,1000 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 233.19 |
| Vis mere |