Få mere at vide
Bariumtitaniumoxid, 99,7% (metalbasis)
Beskrivelse
Bariumtitaniumoxid er en dielektrisk keramik, der er meget udbredt i flerlags keramiske kondensatorer (MLCC'er), indlejrede afkoblingskondensatorer (EDC) og keramiske filtre. Det er en piezoelektrisk og ferroelektrisk komponent, der bruges i mikrofoner og transducere. Det er også nyttigt til termistorer og selvregulerende elektriske varmesystemer. Det er dopet med små mængder metaller som scandium, yttrium, neodym, samarium for at blive en halvleder. Det bruges i nogle typer ukølede sensorer til termiske kameraer og i elektriske køretøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium titanium oxide |
| Smeltepunkt | 1620 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5.85 g/mL |
| Merck Index | 14,1000 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i fortyndede mineralsyrer. Opløselig i koncentreret flussyre. Uopløselig i vand. |
| Vis mere |