missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Barium Titanate (IV), Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Titanate (IV) |
| Smeltepunkt | 1625°C |
| CAS | 12047-27-7 |
| Mængde | 250 g |
| Tæthed | 6.08 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00003447 |
| Synonym | Barium titanate (IV), Barium metatitanate, Barium titanate (IV) |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.19 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?