missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Barium titanate (IV), Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 32237887
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32237887 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32237887 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1120480050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Barium titanate (IV)
Smeltepunkt 1625°C
CAS 12047-27-7
Mængde 50 g
Tæthed 6.08 g/cm³ at 20°C
Synonym Barium titanate (IV), Barium metatitanate, Barium titanate (IV)
Molekylvægt (g/mol) 233.19
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.