Få mere at vide
Bariumtitanat(IV), 99%
Artikelnummer. 10226400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226400 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10694892 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10226400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196860025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12047-27-7
Molekylær formel BaO3Ti
Molekylvægt (g/mol) 233.19
MDL nummer MFCD00003447
InChI nøgle WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
SMIL [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium titanate(IV)
Smeltepunkt 1625,0 °C
Navn note 99%
Farve Hvid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Tab ved tænding 0,5% maks.
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.08
Analyseprocentområde 99%
Tæthed 6.0800g/mL
Lineær formel BaTiO3
Merck Index 15, 996
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkalier, let opløselige i fortyndede syrer, opløselige i koncentreret H2SO4 og HF
Formel vægt 233.24
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium titanate(IV)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.