Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium thiosulfate |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | BaS2O3 |
| Merck Index | 15,995 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol |
| Formel vægt | 249.46 |
| Procent renhed | 97,5 til 102,5 % |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Barium thiosulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /