Få mere at vide
Bariumthiosulfat, rent, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229856 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15229856 100 g 100g
15239856 500 g 500g
15219856 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15229856 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453811000
Kemiske identifikatorer
CAS 35112-53-9
Molekylær formel BaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 249.46
InChI nøgle ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC navn barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
SMIL [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium thiosulfate
Mængde 100 g
Lineær formel BaS2O3
Merck Index 15,995
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 249.46
Procent renhed 97.5 to 102.5%
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium thiosulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /