Få mere at vide
Barium thiosulfate, 98%
Artikelnummer. p-7022281
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14981.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 35112-53-9 | BaO3S2 | 249.444 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35112-53-9
Molekylær formel BaO3S2
Molekylvægt (g/mol) 249.444
MDL nummer MFCD00040661
InChI nøgle ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC navn barium(2+);dioxido-oxo-sulfanylidene-$l^{6}-sulfane
SMIL [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium thiosulfate
Mængde 25 g
Lineær formel BaS2O3
FN nummer UN1564
Formel vægt 249.46
Procent renhed 98%
Tæthed 3.45