Få mere at vide
Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358268
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358268 1 g 1g
11348268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039463.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-32-3
MDL nummer MFCD00014183
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium tetracyanoplatinate(II) tetrahydrate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Tæthed 3.05 g/mL
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
FN nummer UN1564
Merck Index 14,991
Formel vægt 508.56 (436.50 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Premion
Fysisk form Pulver