Få mere at vide
Bariumtartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium tartrate |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1564 |
| Beilstein | 6120238 |
| Opløselighedsinformation | Very slightly soluble in water |
| Formel vægt | 285.41 |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 2.98 |