Få mere at vide
Bariumtartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434157
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434157 250 g 250g
11424157 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19604.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5908-81-6 | C4H4BaO6 | 285.397 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5908-81-6
Molekylær formel C4H4BaO6
Molekylvægt (g/mol) 285.397
MDL nummer MFCD00054437
InChI nøgle HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453753
IUPAC navn barium(2+);2,3-dihydroxybutandioat
SMIL C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium tartrate
Mængde 250 g
FN nummer UN1564
Beilstein 6120238
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water
Formel vægt 285.41
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Tæthed 2.98