Få mere at vide
Barium sulfide, 99.7% (metals basis)
Artikelnummer. 11397577
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397577 10 g 10g
11307587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012848.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21109-95-5 | BaS | 169.39 g/mol
Bariumsulfid har forskellige karakterer, så det bruges på en række forskellige måder, såsom i elektronik, malingspigmenter, afhåringshuder, flammehæmmende, lysende maling og generering af rent svovlbrinte. Bariumsulfid kan afvige røntgenstråler og hjælper med at give et klart billede af det bløde væv. Bariumsulfid er en forløber for andre bariumforbindelser og bruges også som kortbølgelængdeemittere til elektroniske skærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21109-95-5
Molekylær formel BaS
Molekylvægt (g/mol) 169.39
MDL nummer MFCD00014192
InChI nøgle CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium sulfide, thioxobarium
PubChem CID 88791
IUPAC navn barium(2+)sulfandiid
SMIL [S--].[Ba++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium sulfide
Smeltepunkt 1200°C
Farve Grå til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3134
Merck Index 14,995
Opløselighedsinformation Soluble in water but insoluble in alcohol.
Formel vægt 169.4
Procent renhed 99.7%
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.25 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium sulfide