Få mere at vide
Bariumsulfat, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577884 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15577884 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15577884 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 104001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Mængde 500 g
Molekylær formel BaO4S
MDL nummer MFCD00003455
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn barium(2+);sulfat
Molekylvægt (g/mol) 233.38
PubChem CID 24414
Formel vægt 233.39
Grad USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 4.50kg