Få mere at vide
Barium sulfate, precipitated, 98%
Artikelnummer. 11479333
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479333 10,000 g 10000g
11459333 500 g 500g
11469333 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11768.0C
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
Bariumsulfat har en bred vifte af anvendelser. Det bruges primært i oliebrøndsborevæske og som fyldstof i maling- og lakindustrien. Det er en af hovedbestanddelene i pigmentet Lithiopone og det hvide pigment til maling. Det forbedrer modstanden mod syre og surhed for plast, når det anvendes som fyldstof. Yderligere anvendes det som en komponent i stroboskopiske pyrotekniske sammensætninger og som belægning til fotografisk papir for at forbedre billedets effektivitet. Baryta, et tyndt lag bariumsulfat, bruges til at gøre papirerne lyse til inkjet-print. I den kemiske og farmaceutiske industri bruges det som katalysatorunderstøtning, når selektive hydrogeneringer er påkrævet, f.eks. ved Rosenmund-reduktion (Pd på bariumsulfat). I kolorimetri bruges bariumsulfat som diffuser til at måle lyskilder. På det medicinske område anvendes bariumsulfatsuspension klinisk som et radiokontrastmiddel til røntgenbilleddannelse og andre diagnostiske procedurer. I biomaterialeforskning er det en af komponenterne, der bruges til fremstilling af akrylknoglecement.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bariumsulfat har en bred vifte af applikationer. Det bruges primært i oliebrøndsborevæske og som fyldstof i maling- og lakindustrien. Det er en af hovedbestanddelene i pigmentet Lithiopone og det hvide pigment til maling. Det forbedrer modstanden mod syre og surhed for plast, når det anvendes som fyldstof. Yderligere anvendes det som en komponent i stroboskopiske pyrotekniske sammensætninger og som belægning til fotografisk papir for at forbedre billedets effektivitet. Baryta, et tyndt lag bariumsulfat, bruges til at gøre papirerne lyse til inkjet-print. I den kemiske og farmaceutiske industri bruges det som katalysatorunderstøtning, når selektive hydrogeneringer er påkrævet, f.eks. ved Rosenmund-reduktion (Pd på bariumsulfat). I kolorimetri bruges bariumsulfat som diffuser til at måle lyskilder. På det medicinske område anvendes bariumsulfatsuspension klinisk som et radiokontrastmiddel til røntgenbilleddannelse og andre diagnostiske procedurer. I biomaterialeforskning er det en af komponenterne, der bruges til fremstilling af akrylknoglecement.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, aluminium og fosfor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-43-7
Molekylær formel BaO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.38
MDL nummer MFCD00003455
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC navn barium(2+);sulfat
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium sulfate
Smeltepunkt 1580°C (decomposition)
Navn note Precipitated
Mængde 10,000 g
Merck Index 14,994
Opløselighedsinformation Soluble in hot concentrated sulphuric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 233.4
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 4.5