Få mere at vide
Barium Sulfate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15567884 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15567884 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15567884 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 103001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-43-7
Molekylær formel BaO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.38
MDL nummer MFCD00003455
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Sulfate
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
IUPAC navn barium(2+);sulfate
Formel vægt 233.39
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 4.50kg