Få mere at vide
Bariumsulfat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. EUR., 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15641050 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15641050 25 kg 25kg
15611050 100 g 100g
15621050 1 kg 1kg
15631050 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15641050 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 1143225KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. EUR., 97,5-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-43-7
Molekylær formel BaO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.38
MDL nummer MFCD00003455
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC navn barium(2+);sulfat
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium sulfate
Navn note Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 97.5 to 100.5%
Lineær formel BaSO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 233.39
Procent renhed 97.5 to 100.5%
Grad puriss.
Emballage Papir/polypose
Tæthed 4.400 g/cm3