Få mere at vide
Bariumsulfat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. EUR., 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621050 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15621050 1 kg 1kg
15611050 100 g 100g
15631050 2.5 kg 2.5kg
15641050 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15621050 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 114321KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. EUR., 97,5-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-43-7
Molekylær formel BaO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.38
MDL nummer MFCD00003455
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC navn barium(2+);sulfat
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Sulfate
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Mængde 1 kg
Lineær formel BaSO4
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 233.39g/mol
Procent renhed 97.5 to 100.5%
Grad puriss.