Få mere at vide
Barium Sulfate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. 15692600 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15692600 500 g Poly Bottle 500g
15672600 100 g Poly Bottle 100g
15682600 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15692600 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 243353500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-43-7
Molekylær formel BaO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.38
MDL nummer MFCD00003455
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Sulfate
Smeltepunkt 1580°C
Farve White
Mængde 500 g
Lineær formel BaSO4
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn barium(2+);sulfate
Formel vægt 233.39g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Emballage Poly Bottle
Udseende Powder
Tæthed 4.4g/cm3