Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium Sulfate |
| Smeltepunkt | 1580°C |
| Farve | White |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | BaSO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | barium(2+) sulfate |
| Formel vægt | 233.39g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ReagentPlus |
| Vis mere |