Få mere at vide
Barium sulfate, 98%, extra pure
Artikelnummer. 15109253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15109253 25 kg Fiber tromle 25kg
10442031 500 g Plastflaske 500g
10002890 1 kg Plastflaske 1kg
11934241 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15109253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222510250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Barium sulfate, 98%, BaO4S, CAS Number-7727-43-7, barite, baritop, barium sulfate, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25kg, Passes test, < 0.3%, 97.5 to 100.5%, White, 4.5000g/mL, 231-784-4, 233.4, Extra Pure, 10ppm max., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-43-7
Molekylær formel BaO4S
Molekylvægt (g/mol) 233.38
MDL nummer MFCD00003455
InChI nøgle TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMIL [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium sulfate
Smeltepunkt 1580.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 97.5 to 100.5%
Lineær formel BaSO4
Merck Index 15,99
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
IUPAC navn barium(2+);sulfat
Formel vægt 233.4
Procent renhed 98%
Grad Ekstra ren
Tab ved tænding 2.0% (600°C) max.
Emballage Fiber tromle
Specifik vægtfylde 4.5
Tæthed 4.5000g/mL