Få mere at vide
Barium standard for ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16311156 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
30 mL
Artikelnummer. 16311156
Brand: SPEX Certiprep CLBA22M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7697-37-2
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylær formel HNO3
MDL nummer MFCD00011349
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Løsningstype Standard Solution
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Type ICP/ICP-MS Standard
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Mængde 30 mL
ChEBI CHEBI:48107
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Barium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug