Få mere at vide
Bariumstandard: Ba @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17962826
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962826 200 g
17930706 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962826 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOBA5000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bariumstandard: Ba @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ba
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
SMIL [Ba]
IUPAC navn Barium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 137.33
Mængde 200 g
Formel vægt 137,905 g/mol