Få mere at vide
Bariumstandard: Ba+2 @ 1000 μg/ml i, H2O VHG™
Artikelnummer. 30003195
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003195 500 ml
30002944 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003195 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGIBAW1K500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bariumstandard: Ba+2 @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
CAS 7440-39-3
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ba
Koncentration 1000 μg/ml
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
SMIL [Ba]
IUPAC navn Barium
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 137.33
Mængde 500 ml
Formel vægt 137,905 g/mol