Få mere at vide
Bariumstandard: Ba @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17967749
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17967749 500 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17967749 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTBAN500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bariumstandard: Ba @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Barium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ba
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
SMIL [Ba]
IUPAC navn Barium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 137.33
Mængde 500 ml
Formel vægt 137,905 g/mol