Få mere at vide
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Barium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ba |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bario, Baryum |
| InChI formel | InChI=1S/Ba |
| Vis mere |